Learn More
Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, 95%
Codice prodotto. 10309420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
Codice prodotto. 10309420
Marca: Thermo Scientific Acros 325630500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 105-50-0 | C9H14O5 | 202.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-50-0
Formula molecolare C9H14O5
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Numero MDL MFCD00009200
InChI Key ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 66045
IUPAC Name diethyl 3-oxopentanedioate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Nota nome 95%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1120g/mL
Punti di ebollizione 250.0°C
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5O2CCH2COCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4420
Quantità 50 mL
Beilstein 03, 791
Gravità specifica 1.112
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L in water (20°C)
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid