Learn More
Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate, 98%
Codice prodotto. 11370114
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11370114
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00575.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 29263-94-3 | C8H13BrO4 | 253.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29263-94-3
Formula molecolare C8H13BrO4
Molecular Weight (g/mol) 253.09
Numero MDL MFCD00009125
InChI Key CSLQAXTUGPUBCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl 2-bromo-2-methylmalonate, diethyl bromomethylmalonate, diethyl methylbromomalonate, 2-bromo-2-methylmalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromo-2-methylpropanedioate, 2-bromo-2-methylpropandioic acid diethyl ester, diethyl bromo methyl malonate, acmc-20al99, cslqaxtugpubcw-uhfffaoysa, diethyl-2-bromo-2-methyl-malonate
PubChem CID 94944
IUPAC Name diethyl 2-bromo-2-methylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(C)(Br)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate
Densità 1.323
Punti di ebollizione 105°C to 106°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.449
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1779673
Peso formulazione 253.1
Percent Purity 98%