Learn More
Diethyl allylmalonate, 97%
Codice prodotto. 10050890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10050890
Marca: Thermo Scientific Acros 113961000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2049-80-1 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2049-80-1
Formula molecolare C10H16O4
Molecular Weight (g/mol) 200.23
Numero MDL MFCD00009155
InChI Key GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid
PubChem CID 74900
IUPAC Name diethyl 2-prop-2-enylpropanedioate
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl allylmalonate
Nota nome 97%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 222.0°C to 223.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5O2CCH(CH2CH=CH2)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4320
Quantità 100 g
Beilstein 02, 776
Gravità specifica 1.01
Peso formulazione 200.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl allylmalonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.