Learn More
Diethyl carbonate, 99%
Codice prodotto. 11484084
Click to view available options
Quantità:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
10000mL
2500mL
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11484084
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12477.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Diethyl carbonate is esters, beta-enamino esters, carbamates and unsymmetrical alkyl carbonates. It is an active component of electrolytes used in lithium which is used as a solvent for cellulose ethers, nitro cellulose, natural and synthetic resin and in erythromycin intramuscular injections. It is also used in the synthesis of 3-ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-one, phenobarbital, pyrethrum batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diethyl carbonate is esters, beta-enamino esters, carbamates and unsymmetrical alkyl carbonates. It is an active component of electrolytes used in lithium which is used as a solvent for cellulose ethers, nitro cellulose, natural and synthetic resin and in erythromycin intramuscular injections. It is also used in the synthesis of 3-ethyl-4-methyl-5-phenyl-3H-oxazol-2-one, phenobarbital, pyrethrum batteries.
Solubility
Miscible with diehtyl ether, ethanol and chloroform.Immiscible with water.
Notes
Store in cool place. Moisture sensitive. Incompatible with strong acids, oxidizing agents, strong bases and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-58-8
Formula molecolare C5H10O3
Molecular Weight (g/mol) 118.13
Numero MDL MFCD00009107
InChI Key OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
IUPAC Name diethyl carbonate
SMILES CCOC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Carbonate
Punto di fusione °C to 43°C
Densità 0.975
Punti di ebollizione 126°C to 128°C
Punto d'infiammabilità 31°C (87°F)
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Indice di rifrazione 1.3845
Quantità 500 mL
Numero UN UN2366
Beilstein 956591
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,3780
Informazioni di solubilità Miscible with diehtyl ether,ethanol and chloroform.Immiscible with water.
Peso formulazione 118.13
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Diethyl carbonate