Learn More
Diethyl ether, 99.5%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™
Codice prodotto. 11974691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
Codice prodotto. 11974691
Marca: Thermo Scientific Acros 326860025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione -116.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7140g/mL
Punti di ebollizione 34.6°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −45°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Water <50ppm
Indice di rifrazione 1.3510 to 1.3530
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Residuo dopo l'evaporazione 0.001 % max.
Gravità specifica 0.714
Formula lineare (CH3CH2)2O
Viscosità 0.2448 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% Max. (Coulometric)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Peso formulazione 74.12
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.