Learn More
Diethyl ether, ACS, 98% min, stab. with 0.001% BHT and 3% ethanol
Codice prodotto. 11357538
Click to view available options
Quantità:
500 g
6 x 500 g
Dimensione della confezione:
3000g
500g
Codice prodotto. 11357538
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033224.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Widely used as a solvent, dissolves P, S, Br2 and I2 | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Widely used as a solvent. Dissolves P, S, Br2 and I2. It is a widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione °C to 116°C
Nota nome 0.7134, 1.35555
Densità 0.713
Punti di ebollizione 34.6°C
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità -45°C (-49°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3525
Intervallo percentuale saggio 98% min
Formula lineare (C2H5)2O
Numero UN UN1155
Indice di Merck 14,3806
Informazioni di solubilità Immiscible with water,miscible with alcohol.
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≤98%
Grado ACS