Learn More
Diethyl Ether, Anhydrous, BAKER ANALYZED (ACS), J.T. Baker™
Codice prodotto. p-7138057 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
SAFET
Dimensione della confezione:
1L
5L
Codice prodotto. 10443851
Marca: JT Baker 8254.1000S
High quality grade chemical that exceeds ACS specifications for laboratory and specialized industrial use. Stabilized with 7ppm BHT.
  • Exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione -116.3°C
Colore Colorless
Densità 0.71g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 35°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 1.7 - 48 Vol %
Punto d'infiammabilità −40°C
Punto di combustione 170°C
Odore Sweetish
Imballaggio SAFET
Forma fisica Fluid
Note sul grado di purezza Exceeds ACS specifications
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.001%
Acido titolabile Max. 0.0002meq/g
Formula lineare (C2H5)2O
Viscosità 0.233 mPass at 20°C
Acqua Max. 0.01%
Informazioni di solubilità 12g/L in water
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado BAKER ANALYZED