Learn More
Diethyl Ether, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10547871 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Dimensione della confezione:
5L
Codice prodotto. 10547871
Marca: JT Baker 8033.5000
High quality grade chemical stabilized with about 2% ethanol, which meets ACS, USP and NF specifications.
  • Meets the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS)
  • Meets Reagent Specificatons for USP/NF for use in pharmaceutical processing and prescription compounding
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione -116.3°C
CAS 60-29-7
Colore Colorless
Densità 0.71g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 35°C
Quantità 5 L
Limite di esplosione 1.7 - 48 Vol %
Punto d'infiammabilità −40°C
Punto di combustione 170°C
Odore Sweetish
Imballaggio EcoTainer Metal Safety Can
Forma fisica Fluid
Note sul grado di purezza Meets ACS, USP and NF specifications
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.001%
Formula molecolare C4H10O
Acido titolabile Max. 0.2μeq/g
Formula lineare (C2H5)2O
Numero MDL MFCD00011646
Viscosità 0.233 mPass at 20°C
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Informazioni di solubilità 12g/L in water
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC Name etossietano
Molecular Weight (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity Min. 98.0%
Grado BAKER ANALYZED