Learn More
Diethyl Ether, Certified AR for Analysis, Stabilised with BHT, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-8015125 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Codice prodotto. 10696442
Marca: Fisher Chemical D/2450/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C4H10O, CAS Number-60-29-7, ether, pronarcol, 3-oxapentane, anesthetic ether, aether, anaesthetic ether, diethyl oxide, diethyl ether, ethyl ether, ethyl oxide, 2.5L, 34.6 deg.C, CHEBI:35702, Colorless, 74.12g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, ethoxyethane, -116 deg.C, 11646, 74.123 | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
C4H10O, CAS Number-60-29-7, ether, pronarcol, 3-oxapentane, anesthetic ether, aether, anaesthetic ether, diethyl oxide, diethyl ether, ethyl ether, ethyl oxide, 2.5L, 34.6 deg.C, CHEBI:35702, Colorless, 74.12g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, ethoxyethane, -116 deg.C, 11646, 74.123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Punto di fusione -116°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 34.6°C
Quantità 500 mL
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 587mbar at 20°C
Viscosità 0.2448cp at 20°C
Peso formulazione 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.