Learn More
Diethyl ether, ChromAR™ for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15518734
Click to view available options
:
2.5 L
Codice prodotto. 15518734
Marca: Macron Fine Chemicals 672725
For High Performance Liquid Chromatography
Specifica
CAS 60-29-7
Quantità 2.5 L
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL MFCD00011646
Numero UN 1155
Sinonimo Ether, 2,2 '-Oxybisethane, Ethoxyethane, Ethyl Ether, 2,2 '-Oxydiethane
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC Name etossietano
Molecular Weight (g/mol) 74.12