Learn More
Diethyl ether, CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9%, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
pezzi 6
Description
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Diethyl ether |
| Punto di fusione | -116°C (literature) |
| Nota nome | CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9% |
| Absorbance | max. 1.00 at 218 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 250 nm |
| CAS max % | ≤100.0000% |
| Densità | 0.706 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Punti di ebollizione | 34°C to 35°C |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Punto d'infiammabilità | −45°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Diethyl ether
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu