Learn More
Diethyl ether, For pesticide residue analysis, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15693500
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15693500
Marca: Honeywell-Chromasolv 316711L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis,≥99.8%
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-29-7
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL MFCD00011646
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC Name etossietano
SMILES CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethyl Ether
Colore Colorless
Densità 0.706g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.365
Punto d'infiammabilità −40°C (−40°F)
Punto di combustione 320°F
Formula lineare (CH3CH2)2O
Pressione del vapore 2311 hPa (60°C)
Numero UN 1155
Beilstein 1696894
Peso formulazione 74.12g/mol
Grado CHROMASOLV