Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diethyl ether, HPLC Grade, 99%, stab. with ethanol
Codice prodotto. 11399047
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11399047
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038990.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents. | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
It is a widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Diethyl ether
Punto di fusione °C to 116°C
CAS 60-29-7
Densità 0.713 g/mL
Punti di ebollizione 34.6°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -45°C (-49°F)
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula molecolare C4H10O
Numero MDL MFCD00011646
Sinonimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Informazioni di solubilità Immiscible with water,miscible with alcohol.
InChI Key RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
IUPAC Name etossietano
Molecular Weight (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Peso formulazione 74.12
Grado HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl ether, HPLC Grade
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl ether