Learn More
Diethylamine, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4510146 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
5mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10001510
Marca: Thermo Scientific Acros 149450050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-89-7
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.14
Numero MDL MFCD00009032
InChI Key HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
SMILES CCNCC
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylamine
Colore Colorless
Densità 0.7100g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2NH
Indice di rifrazione 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589nm)
Quantità 5 mL
Beilstein 04, 95
Fieser 04,148; 13,312; 14,191
Indice di Merck 15, 3122
IUPAC Name diethylamine
Peso formulazione 73.13
Percent Purity ≥99.0% (GC)
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid