Learn More
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096659
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
Codice prodotto. 16491586
Marca: Medchem Express HY109656
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
CAS 302776-68-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H31NO4
Quantità 500 mg
Sinonimo DHHB
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.78 mM)
SMILES O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2O)=O
Molecular Weight (g/mol) 397.51
Peso formulazione 397.51
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.