Learn More
Diethylaminosulfur trifluoride, 95%
Codice prodotto. 10286650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10286650
Marca: Thermo Scientific Acros 216110250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 38078-09-0 | C4H10F3NS | 161.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38078-09-0
Formula molecolare C4H10F3NS
Molecular Weight (g/mol) 161.18
Numero MDL MFCD00000363
InChI Key CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4
PubChem CID 123472
IUPAC Name N-ethyl-N-(trifluoro-$l^{4}-sulfanyl)ethanamine
SMILES CCN(CC)S(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylaminosulfur trifluoride
Colore Brown to Yellow
Densità 1.3160g/mL
Punti di ebollizione 30.0°C to 32.0°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C2H5)2NSF3
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4160
Quantità 25 g
Fieser 06,183; 10,142; 12,183; 13,110; 16,128
Indice di Merck 15, 3124
Gravità specifica 1.316
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene,thf,ether,diglyme and,dichloroethylene
Peso formulazione 161.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Fuming Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele autoreattive Tipo B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H241-Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.