Learn More
Diethylene glycol monomethyl ether, 98%
Codice prodotto. 11433077
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
Codice prodotto. 11433077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16063.0F
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Diethylene glycol monomethyl ether is an industrial solvent and is also commonly used as a Fuel System Icing Inhibitor (FSII) in jet fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diethylene glycol monomethyl ether is an industrial solvent and is also commonly used as a Fuel System Icing Inhibitor (FSII) in jet fuels.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents. It is hygroscopic in nature. Store under dry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-77-3
Formula molecolare C5H12O3
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Numero MDL MFCD00002871,MFCD00084416
InChI Key SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
IUPAC Name 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
SMILES COCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylene glycol monomethyl ether
Punto di fusione -70°C
Nota nome stabilized with 50 to 150mg/kg BHT
Densità 1.01
Punti di ebollizione 194°C
Quantità 2500 mL
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Odore Light
Indice di rifrazione 1.426
Formula lineare CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Beilstein 1697812
Indice di Merck 14,6037
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylene glycol monomethyl ether, stab. with 50-150mg
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Diethylene glycol monomethyl ether