Learn More
Diethylenetriaminepentaacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 10550551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10550551
Marca: Thermo Scientific Acros 114320010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 67-43-6 | C14H23N3O10 | 393.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-43-6
Formula molecolare C14H23N3O10
Molecular Weight (g/mol) 393.34
InChI Key QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentetic acid, diethylenetriaminepentaacetic acid, dtpa, detapac, complexon v, detarex, perma kleer, titriplex v, monaquest cai, hamp-ex acid
PubChem CID 3053
ChEBI CHEBI:35739
IUPAC Name 2-[bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]acetic acid
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylenetriaminepentaacetic acid
Punto di fusione 220.0°C
Colore White
Densità 1.5600g/mL
Punto d'infiammabilità 200°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Beilstein 04,III,119
Indice di Merck 15,7237
Gravità specifica 1.56
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20°C), 13g/L (50°C), 48g/L (80°C). Other solubilities: soluble in alkali
Peso formulazione 393.34
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylenetriaminepentaacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.