Learn More
Diethyl succinate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
61.10€ - 1097.00€
Identificatori chimici
CAS 123-25-1
Formula molecolare C8H14O4
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Numero MDL MFCD00009208
InChI Key DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
PubChem CID 31249
IUPAC Name diethyl butanedioate
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)OCC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10225440
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
150540010
1 kg Glass Bottle
61.10€
1kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10494025
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
150540051
5 kg Plastic drum
223.00€
5kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15189183
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
150540250
25 kg Plastic Can
1097.00€
25kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
123-25-1
174.2
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
31249
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
C8H14O4
MFCD00009208
diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
diethyl butanedioate
Specifica
Diethyl succinate
123-25-1
Colorless to Yellow
217.0°C
Authentic
C8H14O4
1.4190 to 1.4210
02,609
1.04
Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
174.2
174.2
Liquid
0.2mg KOH/g max.
-20.0°C
1.0400g/mL
90°C
97.5% min. (GC)
C2H5O2CCH2CH2CO2C2H5
MFCD00009208
15,8999
diethyl succinate, ethyl succinate, butanedioic acid, diethyl ester, 1,4-diethyl butanedioate, succinic acid, diethyl ester, succinic acid diethyl ester, diethyl ethanedicarboxylate, unii-elp55c13dr, diethylester kyseliny jantarove, fema no. 2377
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
diethyl butanedioate
31249
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 204-612-