Learn More
Diethylstilbestrol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491419
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
200 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
200mg
Codice prodotto. 16491419
Marca: Medchem Express HY14598
MedChemExpress Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H20O2
Quantità 1 g
Sinonimo Stilbestrol
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (186.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(CC)=C(CC)/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 268.35
Peso formulazione 268.35
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.