missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethylstilbestrol, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200099206
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
200 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
200mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16491419

Marca: Medchem Express HY14598

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.

Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.

Specifica

Materiale o nome chimico Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H20O2
Quantità 1 g
Sinonimo Stilbestrol
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (186.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(CC)=C(CC)/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 268.35
Peso formulazione 268.35
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato