Learn More
Diethylzinc, 1.5M solution in toluene, AcroSeal™
Codice prodotto. 10361113 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10361113
Marca: Thermo Scientific Acros 377318000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 557-20-0 | C4H10Zn | 123.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylzinc
Colore Colorless
Nota nome 1.5M Solution in Toluene
CAS 557-20-0, 108-88-3
Formula molecolare C4H10Zn
Formula lineare (C2H5)2Zn
Numero MDL MFCD00009021
Concentrazione 1.4 to 1.6M
Densità 0.9130g/mL
Indice di Merck 15, 3151
Sinonimo diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: miscible with most hydrocarbons
InChI Key HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Zn]CC
IUPAC Name diethylzinc
Molecular Weight (g/mol) 123.50
PubChem CID 11185
Peso formulazione 123.5
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.913
Quantità 800 mL
Forma fisica Liquid