Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Fluid Thioglycollate Medium
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2000 g
500 g
Tipo di imballaggio:
Bottle
Pail
Tipo di media:
Fluid Thioglycollate Medium
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
Descrizione
- Formulation: Pancreatic digest of Casein 15g/L, Yeast extract 5g/L, Dextrose 5.5g/L, Sodium Chloride 2.5g/L, L-Cystine 0.5g/L, Sodium Thioglycollate 0.5g/L, Agar 0.75g/L, Resazurin 1mg/L
Certifications
AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Forma | Dehydrated |
| Tipo di media | Fluid Thioglycollate Medium |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Pancreatic digest of Casein 15g/L, Yeast extract 5g/L, Dextrose 5.5g/L, Sodium Chloride 2.5g/L, L-Cystine 0.5g/L, Sodium Thioglycollate 0.5g/L, Agar 0.75g/L, Resazurin 1mg/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for sterility testing |
| Tipo di imballaggio | Pail |
| Quantità | 2000 g |