Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: m Enterococcus Agar
Codice prodotto. 11703493
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 11703493
Marca: BD 274620
For isolating and enumerating enterococci in water and other materials by membrane filtration or pour plate technique
  • Formulation: Tryptose 20g/L, Yeast extract 5g/L, Dextrose 2g/L, Dipotassium Phosphate 4g/L, Sodium Azide 0.4g/L, Agar 10g/L, 2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride 0.1g/L
Certifications
CE, ISO, SMWW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE, ISO, SMWW
Content And Storage <30°C
Forma Dehydrated
Tipo di media m Enterococcus Agar
Product Type Agar
Formulazione Tryptose 20g/L, Yeast extract 5g/L, Dextrose 2g/L, Dipotassium Phosphate 4g/L, Sodium Azide 0.4g/L, Agar 10g/L, 2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride 0.1g/L
Da utilizzare con (applicazione) For isolating and enumerating enterococci in Water and other materials by membrane filtration or pour plate technique
Tipo di imballaggio Bottle
Quantità 500 g
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide