Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: m Enterococcus Agar
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Descrizione
- Formulation: Tryptose 20g/L, Yeast extract 5g/L, Dextrose 2g/L, Dipotassium Phosphate 4g/L, Sodium Azide 0.4g/L, Agar 10g/L, 2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride 0.1g/L
Certifications
CE, ISO, SMWW
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE, ISO, SMWW |
| Content And Storage | <30°C |
| Forma | Dehydrated |
| Tipo di media | m Enterococcus Agar |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Tryptose 20g/L, Yeast extract 5g/L, Dextrose 2g/L, Dipotassium Phosphate 4g/L, Sodium Azide 0.4g/L, Agar 10g/L, 2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride 0.1g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | For isolating and enumerating enterococci in Water and other materials by membrane filtration or pour plate technique |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 500 g |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide