Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Tryptic Soy Agar (TSA) (terreno agarizzato con idrolizzato di soia-caseina)
Codice prodotto. 11748822
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Tipo di imballaggio:
Flacone
Pail
Secchio
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
Codice prodotto. 11748822
Marca: BD 236920
Terreni disidratati adatti per isolamento, rilevazione e coltura di numerosi microrganismi. Terreni di coltura disidratati BD Difco™: Il Tryptic Soy Agar (TSA) (terreno agarizzato con idrolizzato di soia-caseina) viene fornito in forma disidratata per facilitarne l'uso da parte dei tecnici di laboratorio e specialisti del bioprocessing.
Applications:
  • Used with or without blood for cultivation and isolation of variety of organisms
  • Used for sterility testing
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Content And Storage 2-30 °C
Forma Disidratato
Tipo di media Tryptic Soy Agar (TSA)
Product Type Agar
Formulazione Idrolizzato pancreatico di caseina 15 g/l, idrolizzato papaico di soia 5 g/l, cloruro di sodio 5 g/l, agar 15 g/l
Da utilizzare con (applicazione) Isolamento e coltivazione di microrganismi esigenti e non esigenti
Tipo di imballaggio Secchio
Quantità 2 kg