Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Tryptose Agar
Click to view available options
Quantità:
500 g
Tipo di imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
500g
Descrizione
Cultivation of Brucella and a variety of pathogenic microorganisms
Certifications
BAM, CCAM, COMPF
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | BAM, CCAM, COMPF |
| Content And Storage | <30°C |
| Forma | Dehydrated |
| Tipo di media | Tryptose Agar |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Tryptose 20g/L, Dextrose 1g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 15g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cultivation of a wide variety of fastidious microorganisms |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 500 g |