Learn More
BD Difco™ Poly Antisera
Click to view available options
Product Type:
Shigella
Dimensione della confezione:
3mL
5mL
Pezzo
Descrizione
Salmonella poly antiserum
- Febrile control antisera
- Helps in the detection of diseases such as salmonellosis, brucellosis and rickettsial diseases
- Qualitative and semi-quantitative slide or tube agglutination tests for homologous antibodies
- Used along with febrile antigens as positive or negative controls
- For identification of morphologically and biochemically identified Shigella species
- Can be used only in slide agglutination test
- Lyophilized, polyclonal rabbit antisera
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | For in vitro diagnostic use |
| Product Type | Shigella |
| Quantità | 3 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Vial Shigella Antis Poly A1 Lyophilized
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium Azide
For in vitro diagnostic use