Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Sabouraud Dextrose Agar
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Tipo di imballaggio:
Flacone
Pail
Dimensione della confezione:
10kg
500g
Pezzo
Descrizione
Difco™ Sabouraud Dextrose Agar is a dehydrated culture media used in qualitative procedures for cultivation of pathogenic and nonpathogenic fungi, particularly dermatophytes.
- The addition of antimicrobics is a modification designed to increase bacterial inhibition.
- The low pH of approximately 5.6 is favorable for the growth of fungi and slightly inhibitory to contaminating bacteria in clinical specimens.
- General Chapters 61 and 62 of the USP describe test methods for using Sabouraud Dextrose Agar when performing the microbial enumeration tests and tests for isolating Candida albicans from nonsterile pharmaceutical products.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP |
| Colore | Beige |
| Content And Storage | Da 2 a 25 °C |
| Forma | Disidratato |
| Tipo di media | Sabouraud Dextrose Agar |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Digestione peptica di tessuti animali 5 g/l, idrolizzato pancreatico di caseina 5 g/l, destrosio 40 g/l, agar 15 g/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Coltivazione di funghi patogeni e non patogeni, in particolare dermatofiti |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |