Learn More
BD Terreni di coltura disidratati Difco™: Sabouraud Dextrose Broth
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Tipo di imballaggio:
Flacone
Pail
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Descrizione
Sabouraud Dextrose Broth is used for culturing yeasts and molds in cosmetics. The USP recommends the use of Sabouraud Dextrose Broth when isolating Candida albicans from nonsterile pharmaceutical products.
- Sabouraud dextrose media are peptone media supplemented with dextrose to support the growth of fungi
- Peptones are sources of nitrogenous growth factors
- The carbohydrate provides an energy source for the growth of microorganisms
- pH (3.0% solution, 25°C): 5.6 ± 0.2
- Displays cultural response to: Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Candida albicans 10231, Lactobacillus casei 9595, Saccharomyces cerevisiae 9763, Candida albicans 10231
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | BAM, EP, JP, USP |
| Colore | Light beige |
| Content And Storage | Refrigerato |
| Forma | Disidratato |
| Tipo di media | Sabouraud Dextrose Broth |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Digestione peptica di tessuti animali 5 g/l, idrolizzato pancreatico di caseina 5 g/l, destrosio 20 g/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Coltivazione di lieviti, muffe e microrganismi acidurici |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |