Learn More
BD Difco™ Select APS LB Broth Base
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo di brodo | Select APS LB Broth Base |
| Colore | Beige |
| Forma | Powder |
| Tipo di media | Dehydrated |
| Product Type | Microbiology Media |
| Da utilizzare con (applicazione) | Propagation and maintenance of E. coli for molecular biology. |
| Quantità | 500 g |