Learn More
Faithful™ Differential Blood Cell Counter
Codice prodotto. 11732779
Encompass
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
250 x 80 x 50mm
320 x 80 x 50mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11732779
Marca: Faithful™ DBC6
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manual incremental counter with a durable ABS plastic outer shell. Faithful™ Differential Blood Cell Counter is ideal for classifying and counting white blood cells.
  • ABS outer shell can resist collision.
  • Color charts of white blood cells are supplied.
  • Bell sound at 100% total record count.
  • Reset knob clears figures.
  • Quality certification: ISO 9001, ISO 13485
Specifica
N. di tasti 5 Keys
Dimensioni (L x P x A) 250 x 80 x 50mm
Include Totalizer
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.