Learn More
Faithful™ Differential Blood Cell Counter
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
250 x 80 x 50mm
320 x 80 x 50mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- ABS outer shell can resist collision.
- Color charts of white blood cells are supplied.
- Bell sound at 100% total record count.
- Reset knob clears figures.
- Quality certification: ISO 9001, ISO 13485
Specifica
Specifica
| N. di tasti | 5 Keys |
| Dimensioni (L x P x A) | 320 x 80 x 50mm |
| Include | Totalizer |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.