Learn More
Masterflex™ Differential Pressure Flowmeters
Click to view available options
Intervallo di portata:
0 to 10 LPM
0.05 to 5 LPM
2 to 200 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Differential Pressure Flowmeter |
| Accuracy | ±0.8% (Reading), ±0.2% (Full Scale) |
| Valori nominali pressione | 145 psig |
| Collegamenti | 1/8 in. NPT (F) |
| Intervallo di portata | 2 to 200 mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Versatility and high accuracy from a laminar-based mass flow meter |
| Dettagli alimentazione | 7 to 30 VDC at 30 mA |
| Ripetibilità | ±0.5% |
| Temperatura (sistema metrico) | 50°C |