Learn More
Masterflex™ Differential Pressure Flowmeters
Codice prodotto. 15202986
Click to view available options
Intervallo di portata:
0 to 10 LPM
0.05 to 5 LPM
2 to 200 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15202986
Marca: Masterflex™ 3290849
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo Differential Pressure Flowmeter
Accuracy ±2% (Full Scale)
Float Material Black Glass
Valori nominali pressione 100 psig
Collegamenti 1/8 in. NPT (F)
Intervallo di portata 0 to 10 LPM
Da utilizzare con (applicazione) Achieve accurate, ultrafast volumetric measurement and control
Ripetibilità ±2%
Temperatura (sistema metrico) 50°C