Learn More
Masterflex™ Differential Pressure Flowmeters
Click to view available options
Intervallo di portata:
0 to 10 LPM
0.05 to 5 LPM
2 to 200 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Differential Pressure Flowmeter |
| Accuracy | ±2% (Full Scale) |
| Float Material | Black Glass |
| Valori nominali pressione | 100 psig |
| Collegamenti | 1/8 in. NPT (F) |
| Intervallo di portata | 0 to 10 LPM |
| Da utilizzare con (applicazione) | Achieve accurate, ultrafast volumetric measurement and control |
| Ripetibilità | ±2% |
| Temperatura (sistema metrico) | 50°C |