Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Diffusor for LED Ring Light
Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
EasyLED Ringlights or VisiLED Ringlights S80-25 or S80-55
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Prevents LED reflections.
- Includes adapting thread M110 x 1.
- Fits 66 mm ID.
Specifica
Specifica
| Tipo | Diffusor |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.6 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 66 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stereo Microscopy Illumination |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | EasyLED Ringlights or VisiLED Ringlights S80-25 or S80-55 |