Learn More
Digest-All 3 (Pepsin)
Codice prodotto. 15988972
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15988972
Marca: Invitrogen 003009
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This product may be used to digest formalin-fixed, paraffin-embedded tissues (see Digest-All Kit above), and will improve the signal of certain antigens. It contains 50 mL of ready-to-use Pepsin. Digest-All™ 3 is stable for 12 months.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store in refrigerator (2–8°C).
Shelf life: 18 months from date of manufacture
Tipo Antigen Retrieval Reagent
Linea di prodotti Digest-All
Quantità 50 mL
Tipo di reagente Antigen Retrieval Reagent
Shipping Condition Wet Ice