Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Optional Tri-Pod Stand for Meters
Codice prodotto. 15840006
Click to view available options
Memorizzazione dei dati:
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15840006
Marca: Cole-Parmer™ 2025038
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get the most out of your thermocouple meter with these accessories.
Handy replacement and accessory items
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 6 x 1.5 x 1 in.
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Long-term monitoring, stationary measurements
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Include Tri-pod stand
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 cm
Materiale Aluminum
Peso (sistema imperiale) 0.1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.05 kg
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Product Type Optional Tripod Accessory
Memorizzazione dei dati None
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Descrizione Optional Tri-POD Stand for Meters
Da utilizzare con (apparecchiatura) Select Digi-Sense Test and Measurement Equipment - 20250-29
Larghezza (sistema metrico) 3.81 cm