Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Pen-Style Digital Pocket Thermometer
Codice prodotto. 11775499 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da -50°C a +150°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11775499
Marca: Cole-Parmer™ 9000102
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Carry this thermometer wherever you go
  • Stainless steel penetrating probe holds up for years of use.
  • Rugged ABS plastic housing keeps display safe.
  • Thermometer has °F/°C switchable ranges and a one-second display update.
  • Press data hold button to freeze readings.
  • Use ON/OFF button to conserve battery life.
  • Includes battery and stem cover.
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 3.6 mm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 3.6 mm
Materiale ABS Plastic, Stainless Steel
Risoluzione 0.1° 1° above 199.9° and below 1°
Descrizione Pen-Style Digital Pocket Thermometer
Max. Temperature (English) 302°F
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58°F a +302°F
Temperature Range (Metric) Da -50°C a +150°C
Tipo di batteria 1.5 V
Accuracy ±2.0°F, ±1.5°C