Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Folding Pocket Thermometer
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50°C to +290°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
two AAA battery and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
- Reliable measurements guaranteed
- Precalibrated to NIST-traceable standards
- Hinged design allows probe to fold away and fit into your pocket
- Narrow probe tip for quicker response time
- HACCP compliant for food applications
Warranty
2 Years
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | HACCP-approved for food use, laboratory, educational, R&D |
| Altezza (sistema imperiale) | 0,75in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2 cm |
| Include | Battery and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 10 in. |
| Lunghezza sonda (sistema imperiale) | 4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 25.4 cm |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 10.2 cm |
| Vedi altri risultati |