Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Humidity and Temperature Indicators
Codice prodotto. p-7114295
Click to view available options
Include:
Indicator only
Indicator with external temp probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15890036
Marca: Digi-Sense™ 2025030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Built-in desktop stand, wall-mounting bracket, one AAA battery and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal. Model 20250-31 also includes an external temperature probe with a 3 ft cable.
Designed to gauge proper humidity levels
  • Reliable measurements, guaranteed!
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Unique environment comfort indicator
  • Displays both temperature and humidly
Warranty
2 Years
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Indoor measurements
Accuracy (Barometer) ±5%, ±8% RH Above 80% and Below 40% RH
Intervallo di umidità 20 to 90%
Resolution (Humidity) 0.01
Resolution (Temperature) 0.1°C
Temperature Range (Metric) 0°C to 50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 120°F
Precisione (Temperatura) ±1.8°F (±1.0°C)
Precisione (umidità relativa) ±5% RH; ±8% RH above 80% and below 40% RH
Include Indicator only
Descrizione Precalibrated Humidity and Temperature Indicator
Tipo Thermohygrometer
Altezza (sistema metrico) 0.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.3125 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.7 cm