Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Professional CFM/CMM Vane Thermoanemometer
Codice prodotto. 15870026
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
80 to 5900 fpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15870026
Marca: Digi-Sense™ 2025015
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
vane probe sensor with 3.9-ft (1.2-m) cable, hard carrying case, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
Save time by storing up to 16 commonly used vent area sizes into memory (eight CFM and eight CMM)
  • Reliable measurements guaranteed
  • Precalibrated to NIST-traceable standards by InnoCal
  • User-select units of measure (ft/min, m/s, mph, km/h, knots, CFM, and CMM) eliminates need for conversion
  • Measure air velocities up to 5900 ft/min (30 m/s) to cover broad range of applications
  • Measure air flow up to 999,900 CFM (999,900 CMM)
  • Large dual function 4-digit LCD with backlight capability for easy reading
  • Auto power-off extends battery life
  • Fits comfortably in your hand
Warranty
2 Years
Specifica
Tipo Vane Thermoanemometer
Accuracy ±3% +40 ft./min. or 0.2 m/s
Velocità di flusso dell'aria 80 to 5900 fpm
Case Material Plastic
Tipo di gas Air
Colore Blue, Gray
Descrizione Professional CFM/CMM Vane Thermoanemometer with NIST Traceable Cal
Da utilizzare con (applicazione) HVAC or outdoor environments
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.3 cm
Dettagli alimentazione One 9 V battery
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Temperatura (sistema imperiale) 32°F to 122°F
Temperatura (sistema metrico) 0°C to 50°C
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.