Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Professional Thermocouple Thermometers
Codice prodotto. 15890026
Click to view available options
Modello:
2 channels
Memorizzazione dei dati:
None
Lunghezza (sistema metrico):
29.21 cm
40.64 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15890026
Marca: Digi-Sense™ 2025017
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Type K bead wire temperature probe (one for each input), hard carrying case, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal. Data logging models 20250-19 and -20 also include USB cable and software.
Rugged, heavy-duty construction protects against knocks and jars
  • Reliable measurements, guaranteed! Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Relative time stamp provides a time reference for major events
  • Electronic off set function allows compensation of probe errors
  • Infrared input port allows safe, noncontact measurements with optional IR wand
Warranty
2 Years
Specifica
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema metrico) 20.32 cm
Include Type K bead wire temperature probe (one for each input), hard carrying case, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
Lunghezza (sistema metrico) 29.21 cm
Materiale Plastic
Modello 2 channels
Tipo di sonda Type K Thermocouple
Risoluzione 0.1° 1° above 1000°
Product Type Thermocouple Thermometer
Memorizzazione dei dati None
Max. Temperature (English) 2500°F
Temperatura max (sistema metrico) 1372°C
Min. Temperature (English) -328°F
Min. Temperature (Metric) -200°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -328°F to +2501°F
Temperature Range (Metric) -200°C to +1372°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Any Type-K thermocouple probe with miniconnector
Tipo di batteria 9V
Accuracy Above -148°F (-100°C): ±[0.15% rdg + 1.8°F (1°C)]; Below -148°F (-100°C): ±[0.5% rdg + 3.6°F (2°C)] ; Differentials: ±[0.5% rdg + 1.8°F (1°C)
Display Backlit LCD
Larghezza (sistema metrico) 40.64 cm