Learn More
IKA™ Digital 2D Rocker
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
0 to 80 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Angolo di oscillazione | 2.5 to 15° |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 2 kg |
| Intervallo di velocità | 0 to 80 rpm |
| Tensione | 100/240 V |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 50°C |
| Wattage | 24 W |
| Amperaggio | 1000 mA |
| Certificazione/Conformità | DIN EN 60529 |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 330 mm |
| Vedi altri risultati |