Learn More
TFA Dostmann™ Termoigrometro con display digitale
Codice prodotto. 11808262
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +60°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11808262
Marca: TFA Dostmann™ 30.5013
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For the simultaneous monitoring of indoor and outdoor climates.
  • Monitoring of both indoor and outdoor temperature and humidity
  • Measurement of outdoor values via cable sensor
  • Max/Min values
  • Wall-mounting or free-standing
Specifica
Tipo Termo-igrometro
Intervallo di umidità da 10 a 99%
Temperature Range (Metric) -10°C to +60°C
Tipo di batteria 1 x AAA 1.5 V
Tipo di display Digitale
Sensori Cable Sensor
Dimensioni (L x P x A) 102 x 21 x 110 mm
Peso (sistema metrico) 141 g
Tensione 1.5 V
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni interne o esterne
Include Batterie AAA
Certificazione/Conformità CE, EK-EL