Learn More
TFA Dostmann™ Termoigrometro con display digitale
Codice prodotto. 11882881
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11882881
Marca: TFA Dostmann™ 30.5015.02
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent choice for the monitoring of indoor temperature and humidity.
  • Helps maintain a healthy indoor climate
  • Permanent indication of daily max. and min. values with auto reset
  • Additional max/min memory with manual reset
Specifica
Tipo Termo-igrometro
Intervallo di umidità da 10 a 99%
Temperature Range (Metric) Da –10 a 70 °C
Tipo di batteria 1 x AAA 1.5 V
Tipo di display Digitale
Lunghezza (sistema metrico) 91 mm
Altezza (sistema metrico) 134 mm
Peso (sistema metrico) 100 g
Tensione 1.5 V
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni interne o esterne
Include Batterie AAA
Certificazione/Conformità CE, EK-EL