Learn More
Gilson™ Digital Dry Bath Block
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Centrifuge Tubes
Conical Centrifuge Tubes
Test Tubes
Test Tubes, 8-tube PCR Strips
Test Tubes, Centrifuge Tubes
No. of Places:
5
12
20
24
48
Dimensioni provetta:
0.2 mL
0.5 mL
1.5 mL
1.5/2.0 mL
12 or 13 mm
15 mL
15 or 16 mm
2 mL (10 mm)
5.0 mL (17 mm)
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
Accessory for Digital Dry Bath Series
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gilson Digital Dry Bath Series |
| Capacità | Centrifuge Tubes |
| No. of Places | 5 |
| Tipo | Dry Bath Block |
| Dimensioni provetta | 50 mL |