Learn More
Gilson™ Digital Dry Bath Block
Codice prodotto. p-7184390 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Centrifuge Tubes
Conical Centrifuge Tubes
Test Tubes
Test Tubes, 8-tube PCR Strips
Test Tubes, Centrifuge Tubes
No. of Places:
5
12
20
24
48
Dimensioni provetta:
0.2 mL
0.5 mL
1.5 mL
1.5/2.0 mL
12 or 13 mm
15 mL
15 or 16 mm
2 mL (10 mm)
5.0 mL (17 mm)
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16388621
Marca: Gilson™ 36117200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessori per Termoblocchi
Accessory for Digital Dry Bath Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Digital Dry Bath Series
Capacità Centrifuge Tubes
No. of Places 5
Tipo Dry Bath Block
Dimensioni provetta 50 mL