Learn More
Gilson™ Digital Dry Bath Block for PCR Plates
Codice prodotto. 16328631 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Size:
1 Block
2 or 4 Blocks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16328631
Marca: Gilson™ 36117240
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessori per Termoblocchi
Accessory for Digital Dry Bath Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Digital Dry Bath Series
Capacità 96-well PCR Plates (0.2 mL wells)
Linea di prodotti Digital Dry Bath Series Block
Size 2 or 4 Blocks